PHR2989
Sunflower seed oil from Helianthus annuus
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Sunflower seed oil from Helianthus annuus
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1642347
familia API
sunflower oil
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)