PHR2962
Praziquantel Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Praziquantel Impurity B (Ph. Eur)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1554669
familia API
praziquantel
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N21CCc3c(cccc3)C2=CN(CC1=O)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2
Clave InChI
RAZNCTHEBQFYML-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)