PHR2451
Memantine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1380535
familia API
memantine
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Clave InChI
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)