This product is soluble in water but is practically insoluble in organic solvents. A 10% solution can be prepared by dissolving 100 mg of cefotaxime sodium salt in 1 mL of water. The resulting solution should have a pH between 4.5 and 6.5.
PHR2099
Cefotaxime Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Cefotaxime sodium salt, Cefotaxim sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. C0685000
traceable to USP 1097909
familia API
cefotaxime
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
Clave InChI
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Nota de análisis
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
I'd like to know how I can solubilize this product (Cefotaxime PHR2099) and what is the solubility limit. Thanks in advance.
1 answer-