PHR2010
Pramipexole Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (S)-4,5,6,7-TETRAHYDROBENZO THIAZOLE-2,6-DIAMINE
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1553768
familia API
pramipexole
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
Clave InChI
DRRYZHHKWSHHFT-BYPYZUCNSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)