PHR1999
Caffeine Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,3,9-Trimethylxanthine, 1,3,9-TRIMETHYL-3,9-DIHYDRO -1H-PURINE-2,6-DIONE, 2,6-Dihydroxy-1,3,9-trimethylpurine, Isocaffeine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
caffeine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
Clave InChI
LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)