Unfortunately, products that are assigned a firm expiration date are not retested. The expiration date of this product will not be extended.
PHR1647
Chlorpheniramine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2,2′-Dipyridylamine, 2,2’-DIPYRIDYLAMINE
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1123135
familia API
chlorpheniramine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 200 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
222 °C/50 mmHg (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
Clave InChI
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Is that possible for sigma to extend the Pharmaceutical Secondary Standard (Certified Reference Material) expiration date from the current batch (Chlorpheniramine Related Compound B; Lot no LRAC0770) ?
1 answer-