PHR1464
Dapsone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Aminophenyl sulfone, 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(4-aminophenyl) sulfone, DDS, Dapsone
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 102
traceable to Ph. Eur. D0100000
traceable to USP 1164008
familia API
dapsone
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
175-177 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Clave InChI
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Blood, Blood,spleen,Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)