PHL89685
Glucocheirolin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(Methylsulfonyl)propylglucosinolate potassium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H21NO11S3/c1-25(17,18)4-2-3-7(12-23-26(19,20)21)24-11-10(16)9(15)8(14)6(5-13)22-11/h6,8-11,13-16H,2-5H2,1H3,(H,19,20,21)/p-1/b12-7+/t6-,8-,9+,10-,11+/m1/s1
Clave InChI
OFKKQTQFWWIRBD-BZVDQRPCSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)