PHL89232
Isoverbascoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Isoacteoside, (E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, 6-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)-β-D-glucopyranoside, Isoverbascoside
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)O)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)(O)c2cc(c(cc2)O)O)OCC
InChI
1S/C29H36O15/c1-3-40-28-29(39,15-6-8-17(31)19(33)11-15)26(44-27-25(38)24(37)22(35)13(2)42-27)23(36)20(43-28)12-41-21(34)9-5-14-4-7-16(30)18(32)10-14/h4-11,13,20,22-28,30-33,35-39H,3,12H2,1-2H3/b9-5+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29+/m0/s1
Clave InChI
BYCHRKNAQYPJPR-DAZOONRXSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)