Merck
PHL83848
Echinocystic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3β,16α-dihydroxyolean-12-en-28-oic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48O4
Número de CAS:
Peso molecular:
472.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@]2([C@@H](CC(CC2)(C)C)C3=CC[C@@H]4[C@@]5([C@H](C([C@H](CC5)O)(C)C)CC[C@]4([C@@]3(C1)C)C)C)C(=O)O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)14-15-30(24(33)34)19(16-25)18-8-9-21-27(5)12-11-22(31)26(3,4)20(27)10-13-28(21,6)29(18,7)17-23(30)32/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20-,21+,22-,23+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Clave InChI
YKOPWPOFWMYZJZ-PRIAQAIDSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)