PHL83372
Cinnamtannin A2
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Cinnamtannin I, Epicatechin tetramer
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥85.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](c9c1c(c(cc9O)O)[C@@H]%10[C@H]([C@H](Oc%12c%10c(cc(c%12)O)O)c%11cc(c(cc%11)O)O)O)c3c4c(c(cc3O)O)[C@@H]([C@H]([C@H](O4)c8cc(c(cc8)O)O)O)c5c6c(c(cc5O)O)C[C@H]([C@H](O6)c7cc(c(cc7)O)O)O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C60H50O24/c61-23-13-34(71)42-41(14-23)81-55(20-2-6-26(63)31(68)10-20)51(78)48(42)44-36(73)17-38(75)46-50(53(80)57(83-59(44)46)22-4-8-28(65)33(70)12-22)47-39(76)18-37(74)45-49(52(79)56(84-60(45)47)21-3-7-27(64)32(69)11-21)43-35(72)16-29(66)24-15-40(77)5
Clave InChI
QFLMUASKTWGRQE-JNIIMKSASA-N
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?