Merck
PHL80229
Madecassic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6β-Hydroxyasiatic acid, Brahmic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48O6
Número de CAS:
Peso molecular:
504.70
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@]5([C@@H]([C@H]([C@@H](CC5)C)C)C4=CC3)C(=O)O)C)(C1)C)(C[C@H]([C@@H]([C@]2(CO)C)O)O)C
InChI
1S/C30H48O6/c1-16-9-10-30(25(35)36)12-11-28(5)18(22(30)17(16)2)7-8-21-26(3)13-20(33)24(34)27(4,15-31)23(26)19(32)14-29(21,28)6/h7,16-17,19-24,31-34H,8-15H2,1-6H3,(H,35,36)/t16-,17+,19-,20-,21-,22+,23-,24+,26-,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
PRAUVHZJPXOEIF-AOLYGAPISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)