P5555
Puerarin
analytical standard
Sinónimos:
8-(β-D-Glucopyranosyl-7-hydroxy-3- (4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kakonein
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
~80% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O9/c22-7-14-17(26)18(27)19(28)21(30-14)15-13(24)6-5-11-16(25)12(8-29-20(11)15)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,14,17-19,21-24,26-28H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Clave InChI
HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Aldh1a2(19378) , Maoa(17161)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?