P11204
Perylene
≥99% purity, powder or crystals
Sinónimos:
Dibenz[de,kl]anthracene
About This Item
Productos recomendados
product name
Perylene, ≥99%
assay
≥99%
form
powder or crystals
mp
276-279 °C (lit.)
fluorescence
λex 400 nm; λem 445 nm (CH3CN:H2O (8:2))
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Inchi Key
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?