NISTRM8786
Filter blank for RM 8785
NIST® RM 8786
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Organic Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Organic Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)