Documentos clave
NISTRM8539
NBS 22 oil (carbon and hydrogen isotopes in oil)
NIST RM 8539
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
pureza isotópica
 2H
 13C
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 - 651.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98 - 344 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)