NIST870
Column performance test mixture of liquid chromatography
NIST® SRM® 870
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 1.1 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
general analytical
Formato
multi-component solution
Descripción general
SRM 870_cert
SRM 870_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Information values for detection response forvarious components are provided.
- Expiration details, instructions for use,handling, and storage are provided on the NIST certificate.
Otras notas
Uracil (C4H4N2O2), Toluene (C6H5CH3), Ethyl Benzene (C8H10), Quinizarin (C14H8O4), Amitriptyline HCl (C20H24ClN), Methanol (CH3OH)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uracil (C4H4N2O2), Toluene (C6H5CH3), Ethyl Benzene (C8H10), Quinizarin (C14H8O4), Amitriptyline HCl (C20H24ClN), Methanol (CH3OH)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)