NIST705A
Polystyrene (narrow molecular weight distribution)
NIST® SRM® 705a
Sinónimos:
PS
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
solid
envase
pkg of 5 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Polystyrene
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)