NIST350C
Benzoic acid
NIST® [TM′"SRM"] 350c
Sinónimos:
Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Benzoate; carboxybenzene, C6H5COOH, C7H6O2, Dracylic acid, Phenyl carboxylic acid, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystals
envase
pkg of 30 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
titration: suitable
Descripción general
SRM 350C_cert
SRM 350C_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Certified mass fraction value is traceable to SI units for mass, current, and time via coulometric assay.
- Details of expiration date, homogeneity, and storage and use instructions are provided on NIST certificate.
- A unit of SRM 350c consists of 30 g of benzoic acid.
Otras notas
Benzoic Acid (C6H5COOH)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)