NIST2585
Organic contaminants in house dust
NIST® SRM® 2585
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 10 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
industrial hygiene
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 2585_cert
SRM 2585_SDS
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)