NIST2389A
Amino acids in 0.1 mol/L hydrochloric acid
NIST® SRM® 2389a
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
multi-component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in calibration of chromatographic instrumentation for the determination of amino acids. SRM 2389a is a solution of 17 amino acids in a 0.1 mol/L aqueous solution of hydrochloric acid. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2389A_cert
SRM 2389A_SDS
SRM 2389A_cert
SRM 2389A_SDS
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Alanine (C3H7NO2), Arginine (C6H14N4O2), Aspartic acid (C4H7NO4), Glycine (C2H5NO2), Histidine (C6H9N3O2), Isoleucine (C6H13NO2), Leucine (C6H13NO2), Lysine (C6H14N2O2), Methionine (C5H11NO2S), Phenylalanine (C9H11NO2), Serine (C3H7NO3), Threonine (C4H9NO3), Tyrosine (C9H11NO3), Valine (C5H11NO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Alanine (C3H7NO2), Arginine (C6H14N4O2), Aspartic acid (C4H7NO4), Glycine (C2H5NO2), Histidine (C6H9N3O2), Isoleucine (C6H13NO2), Leucine (C6H13NO2), Lysine (C6H14N2O2), Methionine (C5H11NO2S), Phenylalanine (C9H11NO2), Serine (C3H7NO3), Threonine (C4H9NO3), Tyrosine (C9H11NO3), Valine (C5H11NO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)