NIST1879A
Respirable cristobalite
NIST® SRM® 1879a, quantitative X-ray powder diffraction standard
Sinónimos:
Cristobalite
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 5 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)