NIST1616B
Sulfur in kerosene
NIST® SRM® 1616b, (low level)
Sinónimos:
Kerosene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
0.23 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
442 °F
lim. expl.
5 %
envase
pkg of 100 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
XRF: suitable
bp
190-250 °C (lit.)
densidad
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
138.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
58.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)