N0905005
Nitrendipine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nitrendipine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3
Inchi Key
YEHVABIPGJLMET-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)