M0303
Middlebrook 7H10 Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, for use in isolation and cultivation of Mycobacterium species
Sinónimos:
Mycobacterial culture media
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
BioChemika
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 500 g
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
6.6±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
idoneidad
mycobacteria
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Componentes
Ammonium sulfate, 0.50
L-Glutamic acid, 0.50
Monopotassium phosphate, 1.50
Disodium phosphate, 1.50
Sodium citrate, 0.40
Ferric ammonium citrate, 0.04
Magnesium sulfate, 0.025
Calcium chloride, 0.0005
Zinc sulfate, 0.001
Copper sulfate, 0.001
Pyridoxine hydrochloride, 0.001
Biotin, 0.0005
Malachite green, 0.00025
Agar, 15.00
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.