Documentos clave
JF1L
Low Temperature Viscosity Standard
JF1-L, viscosity 3.104 mPa.s (-20 °C), viscosity 6.089 mPa.s (-40 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidad
3.104 mPa.s(-20 °C)
6.089 mPa.s(-40 °C)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon High Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Paragon ISO 17025 and ISO 17034 certified low temperature viscosity standards are for the calibration and verification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where operating temperature is controlled precisely.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)