IRMM426
Wild berries (bilberries)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
This material is certified for the radionuclide acivity concentration of 137Cs, 90Sr and 40K.
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_cert.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_origin.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_cert.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_origin.pdf
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM426
IRMM426
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: 137 Cs, 40K, 90 Sr, Aluminum (Al), Barium (Ba), Calcium (Ca), Cesium (Cs), Magnesium (Mg), Potassium (K), Rubidium (Rb), Sodium (Na), Strontium (Sr)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Trace Elements: 137 Cs, 40K, 90 Sr, Aluminum (Al), Barium (Ba), Calcium (Ca), Cesium (Cs), Magnesium (Mg), Potassium (K), Rubidium (Rb), Sodium (Na), Strontium (Sr)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)