Documentos clave
ERMBF422B
Cotton seed GMO standard for 281-24-236 x 3006-210-23
ERM®, certified reference material, level 1 (98% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF422B
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)