Documentos clave
ERMBF416B
Maize GMO Standard MON 863
0.1% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Sinónimos:
GMO Maize Powder Standard MON 863
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Línea del producto
BioChemika
calidad
for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF416B
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)