ERMAE638
Magnesium, 26Mg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
ERM®
pureza isotópica
26Mg
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAE638
ERMAE638
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)