Documentos clave
CVCO5W30
Certified Viscosity Check Oil
5W30
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
form
oil
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)