Documentos clave
CRMDEGA
Density Standard
ASTM D 4052; ISO 12185 (0.73576 g/mL, 15 °C)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
according to ASTM® D 4052
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This certified reference material (CRM) is qualified in strict accordance with ISO/IEC 17025 and ISO under UKAS accreditation. It is certified by the Round Robin Inter-Laboratory method.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Density Standards, ASTM D 4052 can be found here.
Aplicación
Used as a density meter calibration standard to evaluate test procedures and/or instrument performance.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Agua H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Supelco
12156
Agua
Agua UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
DENWAT
Agua