C1915000
Chlorprothixene hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Chloro-9-(3-dimethylaminopropylidene)thioxanthene hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlorprothixene
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
Clave InChI
YWKRLOSRDGPEJR-KIUKIJHYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)