BP868
1,2-Propanediol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
2.62 (vs air)
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
familia API
propylene glycol
Formulario
viscous liquid (Clear)
temp. de autoignición
779 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
12.5 %
fabricante / nombre comercial
BP
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
densidad
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)