Documentos clave
BCR664
Glass (trace elements)
BCR®, certified reference material, plates
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
plates
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
glass & ceramic
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR664
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)