BCR352
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Sinónimos:
Aluminum-zinc alloy, Zinc-aluminum alloy Zn with 4% Al
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
disc
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Nota de análisis
BCR352
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)