Key Documents
BCR167
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 9.6 μm particle size
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
agency
BCR®
description
parameter of the calibration line 9.475 0.018
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
particle size
9.6 μm
application(s)
general analytical
format
neat
General description
Nominal 9.6 μm latex (1.4 % solids)
Packaging
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Analysis Note
For more information please see:
BCR167
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1