BCR132
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 1400-5000 particle size
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
particles
fabricante / nombre comercial
JRC
tamaño de partícula
1400-5000
aplicaciones
glass & ceramic
Formato
neat
Nota de análisis
BCR132
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)