B2883
bisBenzimide H 33258
≥98% (HPLC and TLC)
Sinónimos:
2′-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi(1H-benzimidazole) trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)benzimidazole trihydrochloride, BBIH, BXI-72, HOE 33258, Hoechst 33258, NSC334072
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC and TLC)
Formulario
powder
mp
280 °C
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
water and ethanol: 10 mg/mL
phosphate buffer: precipitates
idoneidad
passes application test for fluorescence
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
Clave InChI
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)