B0600000
Benzocaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
benzocaine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Clave InChI
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)