B0470000
Benperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-{1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-benzimidazol-2-one
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
benperidol
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H24FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28)
InChI key
FEBOTPHFXYHVPL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)