B0149
Brilliant Blue R
Dye content ~50 %, Powder
Sinónimos:
Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Brilliant Blue R, Dye content ~50 %, Technical grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Dye content, ~50%
técnicas
microbe id | staining: suitable
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
idoneidad
suitable for detection of protein bands following electrophoresis.
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
Clave InChI
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- as a protein stain on epoxy-embedded tissue sections
- for quantitative micro densitometry of protein in sections
- for staining chromatids, actinin microfilaments, developing neurites, and sperm acrosomes.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)