Merck
93283
Sigma-Aldrich
Tampón Tris-EDTA
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0
Sinónimos:
Tampón TE, Tampón TE solution
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Quality Level
product line
BioUltra
form
liquid
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.0±0.2 (25 °C)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.01
application(s)
sample preparation
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
InChI key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
General description
El Tris EDTA es un amortiguador biológico en investigación. Es una combinación de la base Tris y EDTA, un quelante metálico. Tris proporciona capacidad de amortiguación, manteniendo un pH estable en las muestras biológicas, mientras que el EDTA ayuda a evitar la interferencia de iones metálicos al quelar los iones metálicos divalentes. El amortiguador Tris EDTA suele utilizarse en técnicas de biología molecular, como la preparación de muestras de ADN y ARN, la electroforesis y las reacciones enzimáticas. Contribuye a mantener la estabilidad y la integridad de los ácidos nucleicos al inhibir la actividad de las nucleasas y las enzimas dependientes de metales.
Application
El tampón TE es útil para la extracción, suspensión y lavado generales y como tampón de almacenamiento, así como en la preparación de ADN o ARN. Comúnmente utilizado para la secuenciación de ADN, la digestión con enzimas de restricción; aplicaciones de ligadura y de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Features and Benefits
  • Calidad BioUltra - adecuado para muchas aplicaciones de biología molecular
  • Sin ADNasas, ARNasas, fosfatasas y proteasas
  • Gran pureza y sin oligometales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marina Ishii et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 137-140(1-12), 555-571 (2008-05-15)
The thermal stability of recombinant green fluorescent protein (GFP) in sodium chloride (NaCl) solutions at different concentrations, pH, and temperatures was evaluated by assaying the loss of fluorescence intensity as a measure of denaturation. GFP, extracted from Escherichia coli cells
Quan-Ping Su et al.
Vaccine, 25(6), 970-975 (2006-10-24)
We have demonstrated that phage display Candida albicans (C. albicans) LKVIRK epitope was protective in systemically infected C57BL/6J mice. The different development from precursor Ths, Th1 or Th2, will result in a protective or nonprotective immune response. To compare the
Inbar Ben-Zvi et al.
ESC heart failure, 7(3), 835-843 (2020-04-08)
The aims of the study are to assess the levels of coronary sinus (CS) miRNAs of systolic heart failure (HF) patients in samples obtained during cardiac resynchronization therapy (CRT) device implantation and compare them to the peripheral systemic venous miRNA
A A Khan et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 20(2), 90-94 (1998-06-27)
A rapid and sensitive method for the detection of genetically engineered microorganisms in soil and sediments has been devised by in vitro amplification of the target DNAs by a polymerase chain reaction. A cloned catechol 2,3-dioxygenase gene located on the
Stuart W Tompson et al.
Bio-protocol, 7(10) (2017-08-02)
There are several in silico programs that endeavor to predict the functional impact of an individual's sequence variation at splice donor/acceptor sites, but experimental confirmation is problematic without a source of RNA from the individual that carries the variant. With