92988
(2RS,3SR)-2-Methylisocitric acid sodium salt
≥95.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
condiciones de almacenamiento
desiccated
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@]([C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O.O[C@@]([C@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/2C7H10O7/c2*1-7(14,6(12)13)3(5(10)11)2-4(8)9/h2*3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t2*3-,7-/m10/s1
Clave InChI
KTKGACLAXAFYNU-WNSGUHBHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)