91779
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
analytical standard
Sinónimos:
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid, NSC 33135, NSC 39468
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cadena SMILES
OC(CCC1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12)
Clave InChI
QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?