88144
Tetratetracontane
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
85-87 °C (lit.)
85-88 °C
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H90/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-44H2,1-2H3
Inchi Key
KMXFZRSJMDYPPG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?