84230
Salicylamide
puriss., ≥99.0% (T)
Sinónimos:
2-Hydroxybenzamide
About This Item
Productos recomendados
grade
puriss.
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
solid
mp
139-141 °C
140-144 °C (lit.)
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
InChI key
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?