79251
Phosphonoacetic acid solution
TraceCERT®, 31P-qNMR Standard, 5 mg/g in D2O, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentración
5 mg/g in D2O
técnicas
qNMR: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=O)(O)(O)CC(=O)O
InChI
1S/C2H5O5P/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
Clave InChI
XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)