78864
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose
analytical standard
Sinónimos:
β-D-Glucopyranose 1,3,6-trigallate, β-D-Glucopyranose-1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoate), 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, NP 005114, NSC 69861
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
Inchi Key
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?